Ácido fórmico, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00253.1000EA 72.9 EUR
1.00253.1000
Ácido fórmico, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Índice Merck: 13,04265
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -9 °C
Boiling Point 107 °C
Flash Point 71 °C
Explosion Limit 10 - 45.5 %(V)
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Ignition Point 485 °C