1,3-Dichloropropene-[D₄] (98% D)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
PROOCILDLM19380.1EA 667 EUR
PROOCILDLM19380.1
1,3-Dichloropropene-[D₄] (98% D)
1,3-Dichloropropene-[D₄]
Formula: C₃D₄Cl₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 202656-23-3
UN: 2047
ADR: 3,III