VWR® Traceable®, Termómetro por infrarrojos y termopar
Proveedor: VWR
VWR® Traceable®
620-1806EA 232 EUR
620-1806
VWR® Traceable®, Termómetro por infrarrojos y termopar
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro HACCP (Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) se ha diseñado para laboratorios, procesamiento de alimentos, preparación de alimentos y bebidas. Su construcción resistente al agua permite su uso en laboratorios, plantas y áreas de limpieza.
Sonda de acero inoxidable** (152 mm), plegable.
Información de suministro: Supplied with serial numbered NIST Traceable® certificate of calibration.