VWR® VisiLight® LED3, Fuente de luz fría sin ventilador
Proveedor: VWR
VWR® VisiLight®
631-1100EA 784 EUR
631-1100 631-1103
VWR® VisiLight® LED3, Fuente de luz fría sin ventilador
Luces Fuentes de luz fría
La fuente de luz fría VisiLight® LED3 de refrigeración pasiva, con sistema de refrigeración sin ventilador, puede utilizarse para diversas aplicaciones, como el control de calidad, la endoscopia industrial y la visión artificial, y es ideal para aplicaciones de sala blanca. Esta fuente de luz fría LED se caracteriza por una calidad de acabado superior. Gracias a la tecnología LED, respetuosa con el medio ambiente, son duraderas y tienen un gran rendimiento. A pesar del sistema de refrigeración pasiva, sin ventilador, supera fácilmente la luminosidad de una fuente de luz fría halógena de 150 W.
  • Diseño moderno con carcasa robusta de aluminio anodizado
  • Tecnología LED respetuosa con el medio ambiente con iluminación sin parpadeos
  • Consumo de energía de 36 W, la intensidad luminosa (730 lm*) supera a las halógenas de 150 W
ANCHO×PROFUNDIDAD×ALTURA: 174×259×81 mm
Peso: 3,7 kg
*with a light guide of active Ø = 9 mm and L = 1 m
Información para pedidos: Se suministra con una fuente de alimentación multiadaptadora (UE, Reino Unido, Estados Unidos). Vida útil del LED de 50000 horas. Las versiones en otras temperaturas de color, o con alto CRI, están disponibles bajo petición, por favor, póngase en contacto con su oficina local de ventas de Avantor para más detalles.