Esta buscando: Cartuchos de filtros
66  results were found
SearchResultCount:"66"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cartucho de filtro, VWR®, Lámpara UV de repuesto para los modelos PU 15 UV y UF/UV
MSDS Promoción
Proveedor: Merck
Descripción: Cartucho de filtro, Progard 2, pretreatment pack, long, filters large particle
Numero del catalogo: (171-0752)
Proveedor: Merck
Descripción: Cartucho de filtro, Paquete de purificación SmartPak™ para sistema RiOs-DI™
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Merck
Descripción: Filter cartridge, Paquete de purificación DI-PAK, grande, para sistema Milli-DI™
Proveedor: Merck
Descripción: Cartucho de filtro, Milli-Q®, Paquete de pretratamiento Progard S2 + Filtro de ventilación para depósito de 30 l
Proveedor: Merck
Descripción: Cartucho de filtro, Filtro final de 0,22 µm Millipak® Express
Numero del catalogo: (172-0017)
Proveedor: Merck
Descripción: Cartucho de filtro, IPAK Meta® polishing cartridge
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Merck
Descripción: Filter cartridge, SynergyPak™ II (alimentación Milli-DI o limpia)
Proveedor: Merck
Descripción: Cartucho de filtro, Progard, L1 pretreatment pak, activated carbon, anti-scaling, depth filtration
Numero del catalogo: (EPRE01-04161)
Proveedor: EPREP
Descripción: The µSPEed Cartridge rack is available where the use of µSPEed cartridge is required. The rack can hold up to 96 cartridges and can be fully integrate...
UOM: 1 * 1 UN
New Product
Numero del catalogo: (BIND6011-0165)
Proveedor: Binder
Descripción: Cartucho de filtro, Tipo: Replacement cartridge
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Merck
Descripción: Cartucho de filtro, Tipo: SimpliPak® 2 cartridge (for "clean" DI water feed)
Proveedor: Sartorius
Descripción: Sartofluor® two filter systems are ideally suited for bioburden reduction and particle removal of highly viscous and difficult to filter pharmaceutica...
Proveedor: Sartorius
Descripción: These filters are designed for biopharmaceutical industry from particle removal to bioburden reduction. They offer a defined retention performance by ...
Proveedor: ILC DOVER
Descripción: High efficiency particulate air filters are used to support operations where API powders are being processed and there is no gas/vapor threat.
New Product
Proveedor: Sartorius
Descripción: Sartoclean® filter cartridges are cellulose acetate (CA) membrane based prefilters. These filters are optimised for the protection of downstream equip...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 66
no targeter for Bottom