VWR®, Bandejas de pesaje desechables
Proveedor: VWR
VWR®
611-2249EA 98.4 EUR
611-2249
VWR®, Bandejas de pesaje desechables
Navecillas Navecillas de pesaje
Estas embarcaciones PS flexibles cuentan con superficies lisas para proporcionar vertidos precisos con una mínima pérdida de muestra.
  • Forma poco profunda con fondo ancho y plano para evitar el vuelco
  • Resistentes a temperaturas de hasta +70 °C (14 a 158 ° F)
  • Se puede usar con analizadores de humedad por microondas
  • Todos cumplen con la FDA / grado alimenticio
  • Biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos y débiles, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
Estos robustos botes de pesaje son ideales para pesar productos sólidos.