Esta buscando: Registradores
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (SIMEAB3500)
Proveedor: Industrial Physics
Descripción: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HERA6383-6)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (JULS00077)
Proveedor: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Descripción: Self-contained circular remote recorder designed to record variations in temperature. Remote Minidisque uses gas expansion technology for temperature.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: DICKSON
Descripción: Estos registradores se usan para registrar la temperatura de forma sencilla y fiable. Proporcionan a los usuarios un acceso inmediato a los datos y a ...
Proveedor: DICKSON
Descripción: Estos registradores de temperatura autónomos en un disco de Ø 100 mm proporcionan un registro permanente de temperaturas con un tiempo de respuesta pr...
Numero del catalogo: (620-2248)
Proveedor: DICKSON
Descripción: These chart recorders with LCD are a fast method for capturing temperature and humidity data. With excellent resolution on Ø 200 mm chart, these model...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (620-0432)
Proveedor: DICKSON
Descripción: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom