Esta buscando: Luces halógenas
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Luce halógena, VWR®, Lampara halógena, 12 V/20 W
Numero del catalogo: (631-0518)
Proveedor: SCHOTT AG Lighting and imaging
Descripción: Halogen bulb, Bombilla halógena, 15V/150W
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: MOTIC
Descripción: Luce halógena, Transmitted halogen bulb, 12 V/20 W
Proveedor: ZEISS
Descripción: Luce halógena, Halogen bulb, 10 W
Proveedor: BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Descripción: Luce halógena, Tungsten halogen lamp vertical filament
Numero del catalogo: (JENW99950-04)
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Optimise the performance of Jenway® spectrophotometers.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BINHU8476713-230)
Proveedor: Binhold, Paul Lehrmittel
Descripción: Strong light source for indoor experiments with solar cells, as alternative to strong sunlight.
UOM: 1 * 1 UN
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom