VWR®, Miniagitador, 3-D shaker
Proveedor: VWR
700-0245EA 535 EUR
700-0245 700-0247 700-0246
VWR®, Miniagitador, 3-D shaker
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
El miniagitador para blotting combina las funciones de un agitador basculante y un agitador para producir un movimiento tridimensional que es lo suficientemente suave para los frágiles geles y membranas de transferencia, proporcionando, aún así, un mezclado perfecto.
  • Acción giratoria pero suave, tinción eficaz
  • Inclinación y velocidad óptimas para el procesamiento de transferencias Western
  • Se puede utilizar en un incubador o en cuarto frío
Diseñado para el procesamiento de las membranas de transferencia y aplicaciones de tinción; la inclinación y la velocidad del agitador se ajustan de forma óptima para permitir el uso de una cantidad mínima de solución, a la vez que evita que la membrana o el gel se sequen. Utilizando una cantidad más pequeña de reactivo ayuda a ahorrar las valiosas sondas y anticuerpos.
Información de suministro: Se suministra con una base de caucho antideslizante y dos cajas grandes para membranas de transferencia. Existen dos tamaños para transferencia de geles de 8×10 y 10×10 cm. Las cajas más grandes admiten geles de los sistemas Mini PAGE vertical modular de VWR®.