EBI 40 está diseñado para aplicaciones de mapeo a altas temperaturas. En combinación con la caja de aislamiento térmico (620-1804), puede usarse durante dos horas a 250 °C. A altas temperaturas, el registrador tiene una ubicación remota y las características de la temperatura pueden visualizarse en la pantalla.
- Termopar de tipo K con conector SMP
- Programación alternativa mediante los botones del teclado: ESC, OK, Up, Down
- Carga de configuración o programa y descarga de datos a través de conexión USB
- Pantalla en color para la presentación numérica y gráfica de los datos
El sistema puede utilizarse en cámaras de calefacción y hornos, para la determinación de endurecimiento (lacado), control del horneado completo y procesos de congelación en la industria alimentaria.
An×Pr×Al: 140×118×35 mm.
Certificaciones: Conforme a IP 40
Información de suministro: Se suministra con certificado de calibración de fábrica. Las sondas no están incluidas.