Los cubrezapatos VWR® Maximum SF son los de nivel más alto de limpieza y duraderos dentro de la amplia línea de vestuario de VWR®. Fabricados con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno, estas prendas han sido diseñadas para optimizar las propiedades de barrera de protección, limpieza y comodidad.
- Non skid and anti-static
- Impervious to fluids
- Superior friction coefficient to ensure maximum traction
- Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
- Clean, low linting fabric
- 60 g laminated fabric with PVC sole
- Particle shedding (IEST-RP-CC003.3) level 1 E
- Sterile version (article; 114-9140)
- Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
Probados y fabricados en una instalación con certificado ISO bajo un estricto control del proceso. Lote controlado y validado por un laboratorio independiente.
Longitud: 359 mm (U*), 292 mm (M), 324 mm (L), 381 mm (XL)
Precaución: *U = One size fits all