Sodio selenato decahidrato ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
302113LEA 200 EUR
302113L
Sodio selenato decahidrato ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Sodio selenato decahidrato
Formula: Na₂SeO₄·10H₂O
MW: 369,09 g/mol
Pto. de fusión: 35 °C
Densidad: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149174
Núm. CAS: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97.0 %
Metal impurities Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 0,05 %