Frascos para lavado de seguridad, de cuello ancho, con texto impreso
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
215-2548EA 45.5 EUR
215-2548 215-2538 215-2535 215-2536 215-2540 215-2539
Frascos para lavado de seguridad, de cuello ancho, con texto impreso
Frascos Frascos de lavado
LDPE, translúcido, con tapón de rosca ventilado de PP.
  • Nombre del producto químico en inglés, francés, alemán y español
  • Fórmulas químicas, número CAS
  • Pictograma de riesgos, término indicativo, indicaciones H de peligro; indicaciones P de precaución
VENT CAP funciona según el principio de permeabilidad a gases y vapores. El tapón de rosca impide la formación de presión de vapor sobre el contenido. Esto evita el riesgo de que los solventes goteen o haya fugas.