Sulfato de quinina dihidrato
Proveedor: EDQM
EDQMQ0200000EA 235 EUR
EDQMQ0200000 XXXXQ0200000
Sulfato de quinina dihidrato
Sulfato de quinina dihidrato
Formula: C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
MW: 782,96 g/mol
Pto. de fusión: 219 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150790
Núm. CAS: 6119-70-6
EINECS: 212-359-2
Índice Merck: 12,03822