Pluviómetro Prof. Hellmann
Proveedor: Amarell
AMARK191066EA 16.3 EUR
AMARK191066 620-1105
Pluviómetro Prof. Hellmann
Estaciones meteorológicas
Pluviómetro, recipiente de acero inoxidable en PS transparente
  • Recipiente de 250 ml para 25 mm de precipitación
  • Área de recogida: 10.000 mm²
  • Graduaciones: 1 mm