Esta estación meteorológica completa incluye un calendario perpetuo hasta el 2099 con fecha y formato de 12/24 horas con alarma con retardo, indicador de fase lunar, indicador de mareas, hora del amanecer y de la puesta de sol, presión barométrica, predicción meteorológica con animación, memoria de valores máximos y mínimos para higrotermómetro. Higrotermómetro inalámbrico por radiofrecuencia que enlaza hasta 3 sensores remotos.
- Gráfico de barras de presión, historial e indicador de tendencias
- Iconos de fácil lectura
- Indicador de tendencias de termohigrómetro para interiores y exteriores
W×H: 127×201 mm
Certificaciones: Compliant with RoHS. Traceable to standard from NIST. Conforms to ISO/IEC 17025:2005.
Información de suministro: Se suministra con un sensor remoto que incluye pilas y 2 pilas AA para la unidad principal.