VWR®, Estación meteorológica
Proveedor: VWR
VWR®
620-2692EA 86.3 EUR
620-2692
VWR®, Estación meteorológica
Estaciones meteorológicas
This weather station is designed for use in agriculture, offices and universities. It includes an internal temperature sensor.
  • Escala doble y memorias máxima y mínima
  • Ajuste de temperatura fijada por el usuario con calendario
  • Radiofrecuencia a 433 MHz, 30 metros, termómetro inalámbrico con conexión a tres sensores remotos
Información de suministro: Se suministra con un sensor remoto, dos pilas AA y dos AAA y montaje en pared o escritorio.