El sistema de agua ultrapura Synergy® es ideal para laboratorios con acceso a agua purificada que necesita un suministro inmediato de agua ultrapura de alta calidad. El sistema Synergy® es perfecto para usuarios que necesitan 2 a 20 litros/día. El sistema produce agua de tipo I a partir de agua pretratada a un flujo de 1 a 1,5 L/min. El agua producida es adecuada para la preparación de tampones para cromatografía líquida, experimentos de bioquímica, soluciones isocráticas o de gradiente para análisis por HPLC, medios de cultivo para análisis bacteriológico o cultivos celulares y soluciones para espectrofotometría, espectroscopía y otras técnicas analíticas.
- Can be operated with or without remote dispenser
- Easy monitoring: measures and displays water quality on its two-line, alphanumeric display with a choice of six languages
- Automatic recirculation allows the system to maintain water quality in-between periods of use
- Simple to operate and maintain: Unique purification packs simplify cartridge replacement
- Built-in dispense timer simplifies the dispensing operation and reduces operator attendance
- UV photo-oxidation for low organic contamination (UV model only)
- The system's compact design, along with the versatile remote dispenser, ensures easy installation anywhere in the laboratory, either on the bench or wall mounted
El monitor del sistema le informa cuándo es necesario cambiar el cartucho o cuándo la lámpara UV debe sustituirse (sólo modelo UV). Un cronómetro incorporado permite al operador suministrar agua durante un periodo de tiempo fijo. El sistema automáticamente se detiene una vez transcurrido el periodo. El usuario puede configurar fácilmente el periodo de tiempo entre 1 y 60 min y permanece almacenado en la memoria hasta que se modifique.
* With BioPak® final.
Información para pedidos: SynergyPak® debe añadirse con un filtro final Millipak® o BioPak®.