¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Baños de ebullición
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/61/18944961.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción:   Los baños de ebullición están diseñados para un funcionamiento continuo a 100 °C. Disponen de un depósito de acero inoxidable en una carcasa exterior,...
Proveedor:  SELECTA
Descripción:   Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corr...
Proveedor:  NICKEL ELECTRO
Descripción:   Ebullición, Boiling bath, 1105ER, rectangular con regulador de energía incorporado, Aluminio, Núm. de orificios: 6, Capacidad: 3,6 l, 1000 W, Dimensiones: 400×200 mm, Profundidad: 90 mm
Proveedor:  NICKEL ELECTRO
Descripción:   Ebullición, Boiling Bath, NE1B-14, Acero inoxidable, Capacidad: 14 l, 1200 W, An×F×Al: 361×332×290 mm, Peso: 7,6 kg
Proveedor:  GESTIGKEIT HARRY
Descripción:   Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Numero del catalogo: (HECH43180010)
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 6  de 6