Perlas de aislamiento anti-evaporación, para baños
Proveedor: Grant
462-8239EA 111 EUR
462-8239
Perlas de aislamiento anti-evaporación, para baños
Perlas Bolas de plástico
Perlas ligeras y económicas de PP que forman una manta sobre la superficie líquida. Las perlas tienen 20 mm de Ø, 275 perlas cubren aproximadamente 1000 cm².
  • Reducen la pérdida de calor en un 77% y la evaporación en un 87%
  • Aíslan como un sólido, pero permiten el acceso rápido al líquido del baño