Baño cilíndrico de acero inoxidable con elementos calefactores bajo el recipiente del baño. Puede usarse agua o aceite de baja viscosidad (50 cP [mPas]) como líquido de transferencia de calor. El baño tiene un intervalo de velocidad de agitación de 150 a 800 min-1 y las dimensiones internas del depósito son 200 × 160 mm (Ø × Al).
- Limitador de temperatura de seguridad ajustable, según DIN 12877.
- El revestimiento doble y las asas de transporte proporcionan protección frente a quemaduras accidentales.
- Lógica difusa y pantalla digital que muestran la velocidad y las temperaturas estimada, real y de seguridad.
- Agitador magnético integrado que hace circular el líquido asegurando una mejor dispersión del calor.
- Los elementos de seguridad se comprueban cuando se enciende la unidad.
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21
Información para pedidos: Se suministra sin tapa ni juego de aros. Solicite los accesorios necesarios por separado.
Precaución: * RT = ambiente