Trompas de agua
Proveedor: Kartell
181-0501EA 19.3 EUR
181-0501
Trompas de agua
Bombas Bombas de trompa de agua
Para la generación de vacío y para la aspiración de líquidos y vapores (si es necesario hay que acoplar una trampa refrigerada). Especialmente potente en rangos de presión de agua bajos.
PP, blanco.
  • Consumo de agua 300 l/h
  • Presión final 20 mbar, con una presión de agua de 1 bar
  • Capacidad de aspiración, ∼270 l de aire por hora
  • Buena resistencia química
  • Temperatura máx. para uso contínuo: 80 °C
Información de suministro: incluye la trompa de agua, una oliva para conexión de tubos para agua (de 12 - 13 mm de diámetro exterior) y una oliva para tubos para vacío (de 9 - 11 mm de diámetro exterior).