Esta buscando: Sistemas de aspiración de vacío
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VACUUBRAND GMBH + CO
Descripción: The VacuuCenter BVC professional serves for aspiration and disposal of biological fluids, providing outstanding levels of comfort and safety for worki...
Energy Efficient
Proveedor: Integra
Descripción: Este sistema se utiliza para la aspiración, eliminación o filtrado de líquidos biológicos o químicos de forma limpia y profesional. Para ello, el comp...
Proveedor: VACUUBRAND GMBH + CO
Descripción: The VacuuCenter BVC basic is designed for connection to an existing external vacuum source like a diaphragm pump or a vacuum network (e.g., VACUU·LAN®...
Energy Efficient
Proveedor: Integra
Descripción: En el laboratorio, los volúmenes pequeños de líquidos deben desecharse diariamente. Esto incluye la retirada del exceso de líquidos de los tubos de re...
Proveedor: Integra
Descripción: El VACUBOY de funcionamiento manual es ideal para la aspiración y eliminación controlada y segura de absolutamente todos los líquidos de cubetas, plac...
Proveedor: VACUUBRAND GMBH + CO
Descripción: El VacuuCenter BVC control sirve para una aspiración eficaz y cómoda de los sobrenadantes. El nivel de vacío, y por tanto, la fuerza de succión, se aj...
Energy Efficient
Numero del catalogo: (181-9930)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Attach the Nalgene™ aspirator vacuum pump directly to sink faucets for vacuum draw. It can draw 11,5 L air per minute at a water flow rate of 6,5 L pe...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: GILSON
Descripción: The Gilson® safe aspiration station is a stand-alone motorised vacuum system for quick and easy aspiration of biological liquid waste disposal. Liquid...
Numero del catalogo: (BELAF199170250)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: These system is used to aspirate tissue culture media, supernatants, and chemical wastes.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (216-1098)
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción: All in one system with integrated pump designed for routine aspiration of the supernatent alcohol/buffer from the walls of microtubes during DNA/RNA p...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descripción: Vacuum aspiration system. A plastic supporting plate with carrying handles and attachments for holding the vacuum-proof suction flask make the system ...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom