Bomba híbrida para productos químicos
Proveedor: Vacuubrand
181-1811EA 4527.96 EUR
VACU20698560 VACU20698570 VACU22613307 VACU20698562 VACU20698561
Bomba híbrida para productos químicos
Esta bomba híbrida para procesos químicos es la combinación de una bomba de paletas rotativas de dos etapas y una bomba de diafragma para procesos químicos. Está fabricada en materiales anticorrosivos que la protegen contra la corrosión. La bomba de diafragma mantiene bajo vacío la cámara de aceite de la bomba de paletas rotativas para evitar la condensación del solvente y reducir el riesgo de corrosión de los vapores. La bomba ofrece la ventaja de una bomba de diafragma para procesos químicos y el vacío final bajo de una bomba de paletas rotativas de dos etapas. Las áreas de aplicación habituales son la liofilización, la destilación, las cámaras de secado al vacío, las centrifugadoras de evaporación y los concentradores.
  • Capacidad de vacío de una bomba de paletas rotatorias de dos etapas; alta capacidad de bombeo y vacío final bajo.
  • Muy poca vulnerabilidad a la corrosión cuando se producen vapores agresivos.
  • Cambios de aceite y mantenimiento menos frecuentes que reducen enormemente la generación de aceite residual.
  • La condensación en la salida a través de la trampa de condensación optativa (EK), permite una recuperación de casi el 100% del disolvente.
  • Económico, ya que la mayoría de las veces se puede utilizar sin trampa fría
Información de suministro: incluye la bomba con el interruptor, la protección térmica del motor y un cable de dos metros con enchufe, anillo de fijación y centrado en el ramal de entrada, filtro de aceite, manual de funcionamiento y una botella de aceite para la bomba.