Bombas rotativas a paletas XS
Proveedor: Vacuubrand
181-1126EA 3245 EUR
181-1126 181-0432 181-0152 181-0582 181-0110 181-1990 181-1649 181-1615 181-1648 181-0109 VACU20697161 181-1579 181-1578 181-0248 VACU20698141 181-0249 181-1614 181-1613 181-1608 181-0082 181-0083 181-0084
Bombas rotativas a paletas XS
Bombas Bombas de paletas giratorias de vacío
Bombas rotativas a paletas de una y dos etapas, con bomba de aceite integrada y con gran resistencia al vapor. Bombas de alto rendimiento de estructura compacta y bajo peso.
  • Gran capacidad de aspiración, incluso en las proximidades del vacío final
  • Gran resistencia al vapor para agua y disolventes, gracias a la gran cantidad de gas lastre (hasta un 10% de la capacidad de aspiración), funcionamiento silencioso y muy buen vacío final incluso con gas lastre
  • Desconexión hermética al vacío sin válvula en tubos de aspiración
  • Largos intervalos de tiempo de cambio de aceite debido a que se utilliza un volumen grande de aceite
  • Dimensiones más reducidas, bajo peso, fácil mantenimiento, gracias a la estructura telescópica