Bomba de vacío Rotavac valve control
Proveedor: Heidolph
531-0376EA 2050 EUR
531-0376 531-3693
Bomba de vacío Rotavac valve control
Bombas Bombas de rotavapores de vacío
  • Alta capacidad de succión de 1,7 m³/h, para la evacuación más rápida
  • Vacío final de 9 mbar
Can be combined with a condensate cooler.
Designed for all Hei-VAP rotary evaporators.
Información para pedidos: Other vacuum pump options are available, please contact Avantor for details.