Estos sistemas de vacío son adecuados para el control de los procesos en evaporadores rotativos. Sistema cerrado, patentado, que permite una destilación suave y proporciona altas tasas de recuperación, incluso de disolventes con punto de ebullición bajo.
- Destilación suave debido al funcionamiento como sistema cerrado
- Control seguro de la evaporación
- Alta recuperación de disolventes
- No requieren mantenimiento
- Respetuosos con el medio ambiente
Información de suministro: el sistema de vacío se entrega con bomba de vacío resistente a sustancias químicas, placa de base, condensador, válvula para regulación precisa del vacío, vacuómetro digital, válvula de seguridad y de aireación, interruptor de encendido y el cable.
Precaución: Flujo a presión atmosférica