VWR® VP 820, Bomba de vacío de membrana
Proveedor: VWR
VWR®
181-0071EA 1920 EUR
181-0071 181-0072 181-0073
VWR® VP 820, Bomba de vacío de membrana
Bombas Bombas de diafragma
Bombas de membrana, de dos cabezales, para uso general de laboratorio. Transportan, comprimen y evacuan gases y vapores sin causar contaminación. Membrana patentada y optimizada, con una mayor vida útil que permite reducir el tamaño de la bomba.
  • 100% oil-free pumping, so media cannot be contaminated when pumping and evacuating
  • For medium aggressive gases and vapours
  • Maintenance-free, quiet running
* Flujo a presión atmosférica
Información de suministro: La bomba de membrana se entrega con fusible térmico, fusible de red, cable de conexión con enchufe y conexiones para tubos flexibles de 9 mm diámetro interior.