VWR® VP 86, Mini Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors
Proveedor: VWR
VWR®
181-0067EA 481 EUR
181-0067 181-0068 181-0065
VWR® VP 86, Mini Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors
Bombas Bombas de diafragma
Bombas de membrana para aspiración de gases, de un cabezal, para uso general en laboratorio. Transportan, comprimen y evacuan gases y vapores sin causar contaminación. Con una membrana patentada y de tensión optimizada, que proporciona una mayor vida útil y permite reducir el tamaño de la bomba.
  • 100% oil-free pumping, so media is not contaminated when pumping, evacuating or compressing
  • For neutral to mildly aggressive gases and vapours
  • Maintenance-free, quiet running
* Flujo a presión atmosférica.
Información de suministro: The diaphragm pump with thermal switch and pipe connection is supplied with an EU connector and operating instructions.