Bombas de membrana, de uno o dos cabezales, resistentes a sustancias químicas, para numerosas aplicaciones en el laboratorio. Transportan y evacuan sin contaminar los medios.
Membrana patentada y de tensión optimizada más duradera, que permite reducir el tamaño total de la bomba. Todas las piezas que toman contacto con los medios están fabricadas en plásticos fluorados resistentes a sustancias químicas.
Información para pedidos: la bomba de membrana resistente a sustancias químicas se entrega con interruptor térmico, fusible de red, cable de conexión y conexiones para tubos flexibles de PTFE, con diámetro interior de 10 mm.
Precaución: Flow rate at atmospheric pressure.