Esta buscando: Bombas de diafragma
61  results were found
SearchResultCount:"61"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VCP 80 and VCP 130 can be used as vacuum and pressure pumps, and set a standard for efficient vacuum use. Use these pumps as an affordable vacuuming a...
Numero del catalogo: (181-0067)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Bombas de membrana para aspiración de gases, de un cabezal, para uso general en laboratorio. Transportan, comprimen y evacuan gases y vapores sin caus...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (181-0310)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: The VP 220 is ideal for rotary evaporators providing the powerful vacuum needed for demanding evaporations without the use of oil pumps. VP 220 has bu...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (181-0094)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Bombas de diafragma de funcionamiento en seco de doble cabezal con sistema de autosecado integrado. Existe una amplia variedad de aplicaciones para es...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (181-0071)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Bombas de membrana, de dos cabezales, para uso general de laboratorio. Transportan, comprimen y evacuan gases y vapores sin causar contaminación. Memb...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: KNF
Descripción: Los sistemas modulares SC tienen una bomba de membrana resistente a sustancias químicas. Los sistemas de vacío tienen un amplio campo de aplicación en...
Proveedor: KNF
Descripción: Estos sistemas de vacío son adecuados para el control de los procesos en evaporadores rotativos. Sistema cerrado, patentado, que permite una destilaci...
Numero del catalogo: (189-0033)
Proveedor: KNF
Descripción: Vacuum Pump System SC 920 G is speed regulated.
Application: Rotary evaporation, distillation.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: KNF
Descripción: Single- or dual-headed, dry running diaphragm pumps for a wide variety of applications in laboratories. They transfer and evacuate without affecting t...
Proveedor: KNF
Descripción: Bomba de diafragma, Membranas: PTFE-coated, Velocidad de flujo: 34, Modelo: N 840.3 FT.18, Clase de protección: IP 44, Ancho × Fondo × Alto: 166×341×226 mm, Peso: 12,6 kg
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: It is a single-head membrane vacuum pump which is widely used in research laboratories and industrial applications.
Proveedor: KNF
Descripción: Chemically resistant, oil-free diaphragm vacuum pump featuring PTFE heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves. An integrated self-drying system pr...
Numero del catalogo: (KNFAN938.50KT.18)
Proveedor: KNF
Descripción: This diaphragm pumps is double-head, dry-running devices used in a wide range of laboratory applications.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (181-0570)
Proveedor: KNF
Descripción: The robust diaphragm vacuum pump N920G is extremely quiet.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (181-3320)
Proveedor: KNF
Descripción: Bombas de membrana, de uno o dos cabezales, resistentes a sustancias químicas, para numerosas aplicaciones en el laboratorio. Transportan y evacuan si...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VACUUBRAND GMBH + CO
Descripción: Las piezas en contacto con los medios son de aluminio, FPM, PE o PBT, entre otros materiales. Amplio campo de aplicación en laboratorios como por ejem...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 61
no targeter for Bottom