Vacuómetro, DCP 3000
Proveedor: Vacuubrand
181-1031EA 1271.59 EUR
181-1031
Vacuómetro, DCP 3000
Bombas Indicadores de vacío
Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-term stability and effective temperature compensation. With its robust plastic housing and splash-proof gauge head, the VSK 3000 is ideal for tough applications.
  • Medición directa sobre el sistema con la tecnología VACUU BUS; pueden acoplarse hasta 4 sensores externos con una distancia máxima de 30 m.
  • Pantalla grande e iluminada con pantalla analógica y valores digitales de medición. Visualización de los valores de medición de todos los sensores girando simplemente un botón.
  • Ventilación con solo pulsar un botón, conexión para la válvula de ventilación externa (accesorios opcionales).
  • Calibración sencilla sin líneas características complejas.
  • Comunicación interactiva a través de la interfaz serie RS232C
el producto se suministra con indicador de vacío, sensor externo, base, fuente de alimentación, enchufe específico del país y manual de instrucciones.