Baños de ultrasonidos, B200
Proveedor: Branson
Bransonic®
142-2595EA 170 EUR
142-2595
Baños de ultrasonidos, B200
Baños ultrasónicos
El baño de ultrasonidos modelo B200 puede limpiar por ultrasonidos pequeños objetos, como muestras geológicas, componentes eléctricos o electrónicos, plumillas de registro y pequeños instrumentos. Adecuado para la limpieza de lentes de contacto, gafas y otros objetos ópticos. Eficaz para eliminar impurezas superficiales, como huellas y polvo.
  • Un baño versátil que puede utilizarse en cualquier parte
  • Diseño compacto
  • Recipiente de acero inoxidable con capacidad de 0,5 l dentro de una carcasa de plástico muy resistente
  • Con temporizador de 5 minutos integrado que apaga el baño de manera automática
Información de suministro: incluye tapa y cestillo.