Baños de ultrasonidos multifrecuencia, serie Transsonic TI-H
Proveedor: Elma
ELMA2390400010EA 2421 EUR
ELMA2390400010
Baños de ultrasonidos multifrecuencia, serie Transsonic TI-H
La serie Transsonic TI-H tiene nueve tamaños con 25 y 45 kHz o 35 y 130 kHz. Su diseño ergonómico y la compatibilidad con materiales superiores están destinados al uso industrial en centros de producción y de servicio y tiendas de reparación. Estos baños de ultrasonidos están equipados con temporizador, variable entre 0 y 15 min.
  • Dos frecuencias intercambiables para una limpieza suave e intensiva
  • Depósitos de vibración hechos de acero inoxidable para uso industrial y una prolongada vida del producto
  • Función Degas: para una desgasificación rápida y efectiva del fluido de limpieza
  • Función Sweep: para una distribución óptima del campo de sonido
  • Calentamiento ajustable mediante termostato (30 a 80 °C)
Con dos frecuencias conmutables
Información para pedidos: Hay disponibles otros modelos, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.