Timer digital, un canal
609-0136EA 26 EUR
VWRI609-0136
Timer digital, un canal
Single channel electronic timer with memory, clock and certificate of calibration.
  • Reloj con cronómetro, con pantalla de 12/24 horas
  • Cronómetro a cuenta atrás desde 23 horas 59 minutos 59 segundos
  • Teclas independientes para la hora, los minutos y los segundos y teclas de inicio/parada y puesta a cero
  • Memoria configurable
Certificaciones: Tested and calibrated in an exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST.