Esta buscando: Timers digitales
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (609-0206)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Designed with 10 buttons, this timer allows direct input for faster programming of desired time. It consists of different mounting options, such as la...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These digital timers allow the setting of four separate channels simultaneously in any combination of countdown or count-up (stopwatch).
Numero del catalogo: (609-0205)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This timer, with quartz-crystal accuracy, features count up and countdown functions.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0207)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Choice of vibration, sound, and/or light alarms make this timer ideal for use in high noise locations.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0181)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0197)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Digital timer, One channel, VWR®, Capacidad de el tiempo: 100 min, Arriba/abajo conteo: ↕, Número de botellas: 1, Precisión: ±0,01 %, blanco/azul, An×F×Al: 84×13×76 mm, Con alarma: +, Memoria: +
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0185)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Digital timer, One channel, VWR®, Capacidad de el tiempo: 100 min, Arriba/abajo conteo: ↓, Número de botellas: 1, Precisión: ±0,01% (1 s), blanco, An×F×Al: 65×15×67 mm, Con alarma: +, Memoria: +
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0224)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This single-channel timer can be programmed in countdown or count up mode.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0218)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This user-friendly bench timer displays three different times simultaneously, counts down and alarms. It also functions as a stopwatch and a 'time of ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0231)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: View giant size digits on this bench timer from across the lab. Visible from shelves, in hoods, or perched on instruments. Eliminates 'squinting' to o...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0210)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Temporizadore digitale, VWR®, Capacidad de el tiempo: 100 min, Arriba/abajo conteo: ↓, Número de botellas: 1, Precisión: ±0,01 %, negro, An×F×Al: 63,5×12,7×63,5 mm, Con alarma: +, Memoria: +
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0216)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Temporizadore digitale, VWR®, Capacidad de el tiempo: 20 h, Arriba/abajo conteo: ↕, Número de botellas: 3, Precisión: 0,01 %, negro, An×F×Al: 63,5×22,2×86 mm, Con alarma: +, Memoria: +
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0198)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Digital timer, One channel, VWR®, Capacidad de el tiempo: 100 min, Arriba/abajo conteo: ↕, Número de botellas: 1, Precisión: ±0,01 %, blanco/azul, An×F×Al: 89×16×57 mm, Con alarma: +, Memoria: +
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0220)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This three-channel lab timer is ideal for quality control and experimental requirements. It signals drying and incubating times, helps catch all test ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0225)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This timer features a modern design, polished metal case and rubberised backing.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (609-0195)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Personalise with coloured faceplates.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom