Sistema de revelado de placas TLC/HPTLC, smartAlert
Proveedor: CAMAG
smartAlert
552-0078EA 464 EUR
552-0078
Sistema de revelado de placas TLC/HPTLC, smartAlert
Controladores de placas de TLC
Solución ideal para monitorizar el frente del disolvente de las placas TLC/HPTLC sin confiar en un cronómetro. En cuanto el frente del disolvente ha alcanzado la posición, una señal acústica y visual avisa al operador y el usuario fija la distancia de revelado. De esta manera, es posible una gestión de tiempo/tareas más constructiva y eficaz, a la vez que se garantizan resultados precisos según el método. Diseñado para trabajar con cámaras de vidrio para TLC/HPTLC y placas de hasta 200×200 mm, funciona con batería (hasta 1000 revelados).
  • Reproducibilidad de los resultados mejorada
  • Funcionamiento sencillo
  • Ahorro de tiempo y dinero, no se desperdician las placas superdesarrolladas