Agitadores mecánicos de varilla, RW 20 digital
Proveedor: IKA
IKAA3593001EA 0 EUR
IKAA3593001 IKAA3593000_D 441-2417 441-2907 441-2908 441-2909
Agitadores mecánicos de varilla, RW 20 digital
Imánes de agitación Agitadores de varillas
Diseño resistente, extraplano y ergonómico, con pantalla digital.
  • Con toma de fuerza constante
  • Dos intervalos de velocidad de uso universal desde 60 a 2.000 min-1
  • Ejes agitadores insertables (solo cuando está parado)
Certificaciones: Clase de protección IP según la norma DIN EN 60529: IP 20
Información de suministro: los accesorios se venden por separado.