VWR®, Agitador magnético, lab disc
Proveedor: VWR
VWR®
442-0883EA 290 EUR
442-0883
VWR®, Agitador magnético, lab disc
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Agitador magnético extremadamente plano y compacto sin partes móviles. Invierte la dirección de rotación cada 30 segundos para asegurar un mezclado óptimo.
  • Dirección de rotación reversible
  • Motor sin mantenimiento
  • Plato y carcasa fabricados con materiales resistentes a productos químicos
  • Antideslizante, soporte seguro
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 65
Información de suministro: Se suministra con 2 vasos de precipitados (150 ml) y 3 barras magnéticas de agitación (10 mm, 20 mm, 30 mm).