VWR® VHP-C, Placas calefactoras
Proveedor: VWR
VWR®
453-0057EA 541 EUR
453-0057 453-0056 453-0054 453-0053 453-0051 453-0050
VWR® VHP-C, Placas calefactoras
Calentadores Placas calefactoras
Placas calefactoras compactas con placa de cerámica, resistente a productos químicos. El panel de control elevado reduce al mínimo el contacto con derrames, y permite leer y ajustar la temperatura con facilidad. Las unidades tienen una pantalla digital con códigos de error y un indicador luminoso que alerta al usuario cuando la superficie está caliente.
  • El VHP-C7 pueden utilizarse con termómetro de contacto VT-5 (442-0573), que permite un control preciso de la temperatura
  • Con circuito de seguridad fijo que apaga el calentador si la temperatura supera los 550 °C
  • Controlado por microprocesador que regula la potencia de la placa calefactora para mantener la temperatura seleccionada
  • La pantalla digital permite una selección de temperatura precisa y reproducible
Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21