VWR® VMS-A, Agitador magnético con calefacción
Proveedor: VWR
VWR®
442-0212EA 320 EUR
442-0212 442-0185 442-0186
VWR® VMS-A, Agitador magnético con calefacción
Imánes de agitación Agitadores magnéticos con placas calefactoras
  • Circuito de seguridad fijo a 400 °C
  • Motor de agitación de arranque suave
Certificaciones: Clase de protección IP conforme a DIN EN 60529: IP 21