¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Imánes de agitación
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/60/18989860.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"323"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Núcleo magnético resistente , forrado en PTFE. Superficie redonda y lisa.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Potente núcleo magnético de Alnico V, recubierto con PTFE. Superficie lisa con bordes redondeados que mejoran el efecto de la agitación incluso...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Potente núcleo magnético de Alnico V, cubierto de PTFE. Superficie con bordes redondeados que intensifican el efecto de la agitación, incluso a...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Núcleo magnético de Alnico V, cubierto de PTFE. Superficie lisa. Diseñado para uso en matraces de fondo redondo.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Potente núcleo magnético de Alnico V, cubierto de PTFE. Superficie redondeada y lisa. Para uso con los recipientes más pequeños.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Potente núcleo magnético de Alnico V, recubierto con PTFE. Superficie lisa. Para contenedores con bases ligeramente convexas.
Numero del catalogo: (442-0185)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Agitadores, Magnetic hotplate stirrer, enchufe EU, VMS-A, Material de la placa: Acero inoxidable, Capacidad máx. de agitación H₂O (l): 10, Intervalo de velocidad (min-1): 100 - 2000, Rango de temperatura (°C): Temperatura ambiente...320
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Agitadores compactos con placa de vidrio cerámico que proporciona una excelente resistencia a productos químicos. Las unidades ofrecen visualización d...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 323
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Siguiente