¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Espectrofotómetros UV/Vis
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/62/18989962.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Puede utilizar los filtros mostrados a continuación para refinar su búsqueda. Haga clic en Aceptar para actualizar sus resultados.
SearchResultCount:"34"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (634-6040)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Espectrofotómetros Vis para realizar mediciones avanzadas.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (634-6001)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   El modelo UV-1600PC es un espectrofotómetro UV básico para requisitos rutinarios y diarios de control de calidad, control de procesos y laboratorios d...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (634-6042)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Espectrofotómetros UV/Vis para realizar mediciones avanzadas.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Espectrómetros fiables y precisos para el uso en una amplia variedad de aplicaciones como biotecnología, desarrollo de nuevos materiales y control cal...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   El sistema de doble haz y monocromador simple U-3900 y el sistema de doble haz y monocromador doble U-3900H son soluciones integrales para investigaci...
Numero del catalogo: (634-0829)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   High end UV/Vis spectrophotometer with connectivity for the modern laboratory.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Merck
Descripción:   Los dispositivos Spectroquant Prove se han diseñado para el análisis de diferentes tipos de aguas: aguas residuales, aguas de procesos o agua potable ...
Numero del catalogo: (1.09752.0001)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Spectroquant NOVA 60A para el análisis rutinario de todos los tipos de agua capaz de medir todas las pruebas en cubeta listas para usar, así como prue...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR