VWR® lab dancer, Vortex Mixer
Proveedor: VWR
VWR®
444-0004EA 319 EUR
444-0004
VWR® lab dancer, Vortex Mixer
Agitadores de laboratorio Agitadores Vórtex
Agitador vórtex para recipientes pequeños de hasta 30 mm de diámetro como, por ejemplo, tubos de ensayo, tubos de centrifuga, tubos Eppendorf. La carcasa superior es de polipropileno y la superficie para tubos es de poliuretano termoplástico inerte; sección inferior revestida de zinc fundido
  • Pequeño, compacto y fiable
  • Excelente acción de mezclado
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 40
Información de suministro: Se suministra con transformador de 12 V.