VWR®, Agitador vórtex
Proveedor: VWR
444-1378EA 291 EUR
444-1378 444-1379 444-1372
VWR®, Agitador vórtex
Agitadores de laboratorio Agitadores Vórtex
Este agitador vórtex combina lo último en electrónica con diseño y comodidad. La agitación se inicia presionando simplemente sobre el soporte o plataforma. Su resistente cubierta lo protege contra salpicaduras, mientras que las patas redondas garantizan un posicionamiento seguro sobre la mesa del laboratorio e impide que se desplace.
  • Agitación orbital de 5 mm
  • Opción de modo de funcionamiento periódico o continuo
  • Mando de ajuste de velocidad analógico para una amplia variedad de velocidades.
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 22
Información de suministro: Se suministra con soporte para tubos de ensayo de 20 mm de diámetro. Como accesorio opcional, hay disponible una plataforma grande para matraces de hasta 50 ml (consultar los accesorios).
Precaución: * Con accesorios opcionales 444-1388 y 444-1383