Agitador de tamiz analítico AS 400 control
Proveedor: Retsch
510-0048EA 5650 EUR
510-0048
Agitador de tamiz analítico AS 400 control
Agitadores de laboratorio Agitadores de Tamiz
Con movimiento de tamizado rotativo horizontal, para tamices de 100/150/200/203/305 y 400 mm de diámetro.
Se emplea para tamizar en seco. El AS 400 control permite separar materiales de grano fino y grueso como los que se originan en molinos, cervecería, química, piedras, tierras, madera, industrias plásticas y otros. El movimiento rotativo horizontal del producto a tamizar permite la separación de algunos productos como cereales molidos, virutas de madera y materiales similares. La norma DIN 53 477 prescribe el movimiento de tamizado rotativo para el ensayo de materias plásticas (compuestos de moldeo granulados).
Certificaciones: Conforme a DIN e ISO 9000 ff
Información para pedidos: los tamices, fondo y unidad de ajuste se deben solicitar  por separado.