Agitador de vaivén para múltiples matraces, VKS 75 B control
Proveedor: Edmund Bühler
444-9422EA 8310 EUR
444-9422
Agitador de vaivén para múltiples matraces, VKS 75 B control
Agitadores de laboratorio Agitadores Recíprocos
Agitador vaivén grande de alta resistencia para el uso sólo en suelo. El agitador está diseñado para el funcionamiento continuo y admite cargas de hasta 75 kg. Puede incorporar una gran variedad de recipientes diferentes en distintas configuraciones eligiendo entre la amplia gama de soportes opcionales.
  • Pantalla digital con un nuevo control programable con más funciones
  • Funcionamiento continuo o programable
  • Control de velocidad variable de forma infinita
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre 5 a 50 °C (85% de humedad relativa), en un cuarto frío.
  • Amplia gama de accesorios disponible; se pueden agitar hasta seis bandejas usando un marco superior de tres niveles
Información para pedidos: Se suministra sin plataforma de agitación. Los accesorios deben solicitarse por separado.
Precaución: La bandeja universal SM admite un máximo de 117 matraces de 10 ml, 64 de 25, 63 de 50, 49 de 100, 23 de 250, 15 de 500, 11 de 1.000 o 6 de 2.000, o 5 gradillas para tubos de ensayo. La bandeja admite 10 embudos de decantación de 100 ml, 6 de 250, 4 de 500, 4 de 1.000 o 2 de 2.000. Póngase en contacto con nosotros si desea información de otros accesorios disponibles.