VWR®, Miniagitador orbital
Proveedor: VWR
444-0268EA 1270 EUR
444-0268 444-0269 444-7093
VWR®, Miniagitador orbital
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitador de uso general con control por microprocesador ideal para diversas aplicaciones de mezcla. El control de velocidad variable proporciona una agitación constante y uniforme. La velocidad se puede ajustar en incrementos de 10 min-1 hasta 500 min-1 e incrementos de 25 min-1 hasta 1200 min-1 y la función de rampa aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para mayor seguridad.
  • Dos pantallas LED independientes muestran la velocidad y el tiempo
  • El temporizador integrado, de 1 s a 160 h, muestra el tiempo transcurrido o la cuenta atrás y permite el apagado automático y una alarma acústica cuando se completa el programa
  • Variedad de accesorios intercambiables
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre −10 y +60 °C (80% de humedad relativa) en un incubador, un incubador seco de CO₂ o un cuarto frío
Información accesorios: el agitador admite un máximo de 2 de las gradillas descritas a continuación y 35 matraces de 10 ml, 20 de 25, 15 de 50, 12 de 125, 6 de 250 o 4 de 500 ml y 3 botellas de medio de cultivo de 500 ml.
Información de suministro: Se suministra con bandeja perforada y base de caucho antideslizante pero sin soportes; los accesorios se deben solicitar por separado.