VWR® Professional 3500, Agitador orbital con incubación
Proveedor: VWR
VWR®
444-7086EA 3840 EUR
444-7086 VWRU12620-948 444-7085 444-7084
VWR® Professional 3500, Agitador orbital con incubación
Agitadores de laboratorio Incubadoras de Agitación
Designed for a variety of shaking applications such as cell cultures, solubility studies, bacterial suspensions and general mixing. Large capacity platform holds up to 15,9 kg. Variable speed, microprocessor control provides consistent, uniform mixing action. Ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. The Accu-drive shaking system delivers exceptional speed control, accuracy, safety and durability. System continuously monitors shaking speed and will maintain the set point even under changing loads. Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹).
  • Three independent LED displays show speed, temperature and time
  • Integral timer, 1 s to 160 h, shows elapsed time or counts down, automatic switch off and audible alarm when program is complete
  • Microprocessor PID temperature controller maintains precise temperature from ambient +5 to 65 °C, adjustable in 1 °C increments and recalls last set points, even when unit has been shut off. Will also restart if power is interrupted
  • Opti-Flow forced ventilation system and triple-eccentric drive with brushless motor
  • Polycarbonate lid enables samples to be viewed, without altering internal temperature. When lid is opened, automatic shut off circuit will stop shaker platform to protect operator
Un sensor de carga incorporado puede detectar una condición que no esté equilibrada y reducirá automáticamente los min⁻¹ hasta llegar a una velocidad segura para evitar los derrames y proteger las muestras. La potente unidad excéntrica triple y motor sin escobillas está diseñada para un funcionamiento continuo y es capaz de manejar cargas pesadas. Diseño antiderrames que protege los componentes internos contra las fugas y los derrames accidentales. El diseño de bandeja desmontable permite limpiar fácilmente la cámara. El sistema de ventilación forzada Opti-Flow utiliza ventiladores de inducción gemelos y deflectores de aire para proporcionar una uniformidad y estabilidad de temperatura excepcionales. El sensor de sobrecalentamiento apagará la unidad y activará alarmas acústicas y visibles si se sobrepasa el límite de temperatura. El modo de calibración de temperatura permite al usuario calibrar la unidad a un dispositivo de temperatura externo y el puerto serie RS232 proporciona comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de la unidad.
Información accesorios: Shaker accommodates 60×10, 25×25, 13×50, 10×125, 9(8)×250, 7(5)×500, 4(2)×1000 ml flasks using stainless steel (PVC) flask clamps and 5×500 or 2×1000 ml media bottles.
Información de suministro: Se suministra con cable de alimentación desmontable de 2340 mm y base de caucho antideslizante que se ajusta en el interior de la plataforma, idóneo para placas Petri y matraces de cultivo; los accesorios necesarios se deben solicitar por separado.