VWR®, Miniagitador orbital con incubación
Proveedor: VWR
444-0275EA 1970 EUR
444-0275 444-0274 444-7083
VWR®, Miniagitador orbital con incubación
Agitadores de laboratorio Incubadoras de Agitación
Miniagitadores con incubación con control por microprocesador, ideales para suspensiones bacterianas, hibridaciones, tinción y destinción, estudios de metabolismo y cultivo celular. El control de velocidad variable proporciona una agitación constante y uniforme. La velocidad se puede ajustar en incrementos de 10 min⁻¹ hasta 500min⁻¹ e incrementos de 25 min⁻¹ hasta 1200 min⁻¹ y la función de rampa aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para mayor seguridad. La plataforma admite hasta 5 matraces Erlenmeyer de 250 ml o recipientes de hasta 130 mm de alto.
  • Tres pantallas LED independientes indican la velocidad, la temperatura y el tiempo
  • El temporizador integral, de 1 segundo a 160 horas, indica el tiempo transcurrido o la cuenta atrás e incluye apagado automático y alarma sonora cuando se completa el programa
  • El controlador de temperatura PID con microprocesador mantiene una temperatura precisa entre de ambiente +5 a 65 °C, ajustable en incrementos de 1 °C
  • Variedad de accesorios intercambiables
  • La tapa de PC permite visualizar las muestras sin alterar la temperatura interna
Información para pedidos: Se suministra con bandeja perforada pero sin soportes; los accesorios se deben solicitar por separado.
Precaución: El agitador admite una de las gradillas descritas a continuación o 2 gradillas para microtubos (444-0276) o 35 matraces de 10 ml, 20 de 25, 12 de 50, 8 de 125 o 5 de 250 ml.